Få mere at vide
Nepsilon-Fmoc-L-lysin, 97+%
Artikelnummer. 15459298
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459298 1 g 1g
15479298 250 mg 250mg
15469298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62834.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 84624-28-2 | C21H24N2O4 | 368,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84624-28-2
Molekylær formel C21H24N2O4
Molekylvægt (g/mol) 368.43
MDL nummer MFCD00038365
InChI nøgle RAQBUPMYCNRBCQ-TWYLJJHKNA-N
Synonym h-lys fmoc-oh, n'-fmoc-l-lysine, s-6-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-aminohexanoic acid, n6-fmoc-l-lysine, lys fmoc-oh, n-, a-fmoc-l-lysine, n-epsilon-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-lysine, l-lysine, n6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-2-amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid
PubChem CID 7010541
IUPAC navn (2S)-2-amino-6-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansyre
SMIL N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Mængde 1 g
Formel vægt 368.43
Procent renhed 98%