Få mere at vide
Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 15488076
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488076 5 g 5g
15498076 250 mg 250mg
15478076 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62993.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13288-57-8 | C15H31ClN2O4 | 338.87 g/mol
Nepsilon-Boc-L-lysin-tert-butylesterhydrochlorid er et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nepsilon-Boc-L-lysin tert-butylester hydrochlorid er et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13288-57-8
Molekylær formel C15H31ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 338.87
MDL nummer MFCD00038899
InChI nøgle TZBPQINFXPIRBX-VAMKTSTMNA-N
Synonym h-lys boc-otbu.hcl, h-lys boc-otbu hcl, ne-boc-l-lysine tert-butyl ester hydrochloride, h-l-lys boc-otbu*hcl, c15h30n2o4.hcl, pubchem18975, lys boc-otbu hcl, h-lys boc-obut hcl, h-lys boc-otbu?hcl, h-lys boc-otbu hydrochloride
PubChem CID 13819885
SMIL Cl.CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester hydrochloride
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn tert-butyl-2-amino-6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hexanoathydrochlorid
Mængde 5 g
Formel vægt 338.87
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver