Få mere at vide
Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysin N-succinimidylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458326
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458326 5 g 5g
15448326 1 g 1g
15468326 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63470.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34404-36-9 | C23H31N3O8 | 477.51 g/mol
Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysin N-succinimidylester er en reaktant involveret i cellulær mærkning og tumor MRI som et bimodalt lipidkontrastmiddel, Syntese af forbedrede peptidprodrugs 5-ALA til fotodynamisk terapi, Design af højaffinitets peptidkonjugater for små peptider (1C-peptid-markører) Fremstilling af humane væksthormonderivater indeholdende PEG-grupper, Enantiodivergent asymmetrisk cyklisering og fastfasesyntese af peptid-kationiske steroidkonjugater til antibakteriel screening.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34404-36-9
Molekylær formel C23H31N3O8
Molekylvægt (g/mol) 477.51
MDL nummer MFCD00037915
InChI nøgle YWLICOCXPNQJPC-AGDOHHJYNA-N
Synonym boc-lys z-osu, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, boc-lys cbz-osu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, boc-lys z osu, boc-lys z-o su, boc-lys-z-osu, n,a-boc-n, a-z-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n,a-z-n, a-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, a-cbz-l-lysine n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 12686578
IUPAC navn 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hexanoat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester
Smeltepunkt 108°C to 117°C
Farve Hvid
Beilstein 1559393
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 5 g
Formel vægt 477.51
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver