Få mere at vide
Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysine, 95%
Artikelnummer. p-7039985
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 15405898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59537.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2389-45-9 | C19H28N2O6 | 380.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2389-45-9
Molekylær formel C19H28N2O6
Molekylvægt (g/mol) 380.44
MDL nummer MFCD00065584
InChI nøgle BDHUTRNYBGWPBL-GGYSOQFKNA-N
Synonym boc-lys z-oh, n-boc-n'-cbz-l-lysine, boc-lys cbz-oh, boc-l-lys z-oh, nalpha-boc-nepsilon-cbz-l-lysine, s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, 2s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n-alpha-boc-n-epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine
PubChem CID 2724765
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysine
Mængde 2 g
Beilstein 1917222
IUPAC navn (2S)-6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hexansyre
Formel vægt 380.44
Procent renhed 95%