Få mere at vide
Nepsilon-benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysin, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysine |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 1917222 |
| IUPAC navn | (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexansyre |
| Formel vægt | 380.44 |
| Procent renhed | 95% |