Få mere at vide
Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-L-lysine benzyl ester hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468466
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468466 1 g 1g
15478466 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63714.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6366-70-7
Molekylær formel C21H27ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 406.91
MDL nummer MFCD00038981
InChI nøgle NWSFLBWTZZJOAF-FYZYNONXSA-N
Synonym h-lys z-obzl.hcl, n6-cbz-l-lysine benzyl ester hydrochloride, h-lys z-obzl hydrochloride, s-benzyl 2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, h-lys z-obzl hcl, h-lys z-obzl inverted exclamation mark currencyhcl, lys z-obzl.hcl, benzyl 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, s-benzyl 2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hcl, lys z-obzl hcl
PubChem CID 11750132
IUPAC navn benzyl (2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoate;hydrochloride
SMIL Cl.N[C@@H](CCCCNOC(=O)CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-L-lysine benzyl ester hydrochloride
Farve Hvid
Beilstein 3580519
Mængde 1 g
Formel vægt 406.9
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver