Få mere at vide
Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-L-lysin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490629
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490629 1 g 1g
15400639 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63768.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146982-27-6 | C25H28N2O6 | 452.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146982-27-6
Molekylær formel C25H28N2O6
Molekylvægt (g/mol) 452.51
MDL nummer MFCD00190872
InChI nøgle OJBNDXHENJDCBA-ANBDAQEENA-N
Synonym fmoc-lys alloc-oh, fmoc-lys aloc-oh, n-fmoc-n'-allyoxycarbonyl-l-lysine, s-2-9h-ffuoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-allyloxy carbonyl amino hexanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-allyloxy carbonyl amino hexanoic acid, fmoc-lys alloc, aloc-lys fmoc-oh, pubchem13153, fmoc-l-lys alloc-oh, n, a-fmoc-n, a-alloc-l-lysine
PubChem CID 11123257
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-6-(prop-2-enoxycarbonylamino)hexansyre
SMIL OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
Beilstein 5893081
Mængde 1 g
Formel vægt 452.5
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.