Få mere at vide
Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-D-lysine, 95%
Artikelnummer. 15402839
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15402839 1 g 1g
15412839 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15402839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66861.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 214750-75-1 | C25H28N2O6 | 452.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 214750-75-1
Molekylær formel C25H28N2O6
Molekylvægt (g/mol) 452.51
MDL nummer MFCD00798639
InChI nøgle OJBNDXHENJDCBA-JOCHJYFZSA-N
Synonym fmoc-d-lys alloc-oh, fmoc-d-lys aloc-oh, n-fmoc-n'-allyloxycarbonyl-d-lysine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-allyloxy carbonyl amino hexanoic acid, ambotzfaa1329, n, a-alloc-n, a-fmoc-d-lysine, a-fmoc-n, a-alloc-d-lysine, fmoc-d-lys alloc-oh hplc, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-epsilon-allyl-oxycarbonyl-d-lysine, n∼2∼-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n∼6∼-prop-2-en-1-yl oxy carbonyl-d-lysine
PubChem CID 51340505
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-6-(prop-2-enoxycarbonylamino)hexansyre
SMIL OC(=O)[C@@H](CCCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-D-lysine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 452.51
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver