Få mere at vide
Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488718
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488718 5 g 5g
15498718 250 mg 250mg
15478718 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62154.06
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 159766-56-0
Molekylær formel C23H26N2O5
Molekylvægt (g/mol) 410.47
MDL nummer MFCD00077409
InChI nøgle HQLBYVWJOXITAM-RNZRUAGMNA-N
Synonym fmoc-lys ac-oh, fmoc-n'-acetyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-acetyl-l-lysine, l-lysine, n6-acetyl-n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-6-acetamido-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, fmoc-lys ac, fmoc-lysine ac-oh, fmoc-l-lys ac-oh, ksc005q1n, fmoc-n-epsilon-acetyl-l-lysine
PubChem CID 7018846
IUPAC navn (2S)-6-acetamido-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansyre
SMIL CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
Mængde 5 g
Formel vægt 410.46
Procent renhed 98%