Få mere at vide
Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Boc-L-lysine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498868
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498868 5 g 5g
15408878 250 mg 250mg
15488868 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62347.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6404-26-8
Molekylær formel C13H24N2O5
Molekylvægt (g/mol) 288.34
MDL nummer MFCD00057791
InChI nøgle IOKOUUAPSRCSNT-UEQNJFAPNA-N
Synonym boc-lys ac-oh, n-boc-n'-acetyl-l-lysine, s-6-acetamido-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, boc-lys-ac-oh, n-boc-n-acetyl-l-lisine, boc-n-epsilon-acetyl-l-lysine, na-t-boc-n-epsilon-acetyl-l-lysine, 2s-6-acetylamino-2-tert-butoxycarbonylamino hexanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-acetamidohexanoic acid
PubChem CID 7016049
IUPAC navn (2S)-6-acetamido-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid
SMIL CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Boc-L-lysine
Mængde 5 g
Formel vægt 288.34
Procent renhed 98%