Få mere at vide
Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Boc-L-lysine, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Boc-L-lysine |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 288.34 |
| Procent renhed | 98% |