missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nepsilon-Acetyl-L-lysine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16425586
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16425586 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16425586 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113426
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Nepsilon-Acetyl-L-lysine is a derivative of the amino acid lysine.

Nepsilon-Acetyl-L-lysine is a derivative of the amino acid lysine.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nepsilon-Acetyl-L-lysine
CAS 692-04-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H16N2O3
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (265.65 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL N[C@@H](CCCCNC(C)=O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 188.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 188.22
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.