Få mere at vide
Nepsilon-4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine, 95%
Artikelnummer. 15438176
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438176 250 mg 250mg
15428176 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63214.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146998-27-8 | C36H37N5O5 | 619.72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146998-27-8
Molekylær formel C36H37N5O5
Molekylvægt (g/mol) 619.72
MDL nummer MFCD00467694
InChI nøgle FPOPWTDBGMLRNG-YGFIFORBNA-N
Synonym fmoc-lys dabcyl-oh, fmoc-lys dadcyl-oh, s,e-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-4-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzamido hexanoic acid, ambotzfaa1498, fmoc-l-lys dabcyl-oh, n, a-fmoc-n, a-dabcyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-dabcyl-l-lysine, na-fmoc-ne-dimethylaminophenyldiazobenzoyl-l-lysine, a-4-4-dimethylamino phenylazo benzoyl-n, a-fmoc-l-lysine
PubChem CID 2756070
IUPAC navn (2S)-6-[[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoyl]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansyre
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nepsilon-4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
Farve Rød
Mængde 250 mg
Formel vægt 619.71
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver