Få mere at vide
NEpsilon-2-Azidoethyloxycarbonyl-L-lysine, TRC
Artikelnummer. 30335774
Skift visning
Mængde:
25 mg
Product Code. Mængde
30335774 25 mg
1 options
Product Code. 30335774 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA84892025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Nepsilon-2-Azidoethyloxycarbonyl-L-lysine
CAS 1167421-25-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9H17N5O4
Mængde 25 mg
Synonym N6-[(2-Azidoethoxy)carbonyl]-L-lysine, (2S)-2-Amino-6-[[(2-azidoethoxy)carbonyl]amino]hexanoic Acid, (S)-2-Amino-6-[(2-azidoethoxy)carbonylamino]hexanoic Acid, N6-[(2-Azidoethoxy)carbonyl]-L-lysine
InChI formel InChI=1S/C9H17N5O4/c10-7(8(15)16)3-1-2-4-12-9(17)18-6-5-13-14-11/h7H,1-6,10H2,(H,12,17)(H,15,16)/t7-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CCCCNC(=O)OCCN=[N+]=[N-])C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-6-(2-azidoethoxycarbonylamino)hexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 259.26
Formel vægt 259.1281
Procent renhed >95