Få mere at vide
Nepsilon-2,4-Dinitrophenyl-Nalpha-Fmoc-L-lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469508
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469508 1 g 1g
15489508 250 mg 250mg
15479508 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63050.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 148083-64-1 | C27H26N4O8 | 534.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148083-64-1
Molekylær formel C27H26N4O8
Molekylvægt (g/mol) 534.53
MDL nummer MFCD00273454
InChI nøgle OENCMORJQAUAAJ-FQKVKQEKNA-N
Synonym fmoc-lys dnp-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-2,4-dinitrophenyl amino hexanoic acid, fmoc-l-lys dnp-oh, n-fmoc-n'-2,4-dinitrophenyl-l-lysine, fmoc-lys dnp, 2s-6-2,4-dinitrophenyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-epsilon-2,4-dinitrophenyl-l-lysine
PubChem CID 44593781
IUPAC navn 6-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexansyre
SMIL OC(=O)[C@H](CCCCNC1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nepsilon-2,4-Dinitrophenyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
Mængde 1 g
Formel vægt 534.52
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof