missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NEpsilon-(1-Carboxymethyl)-L-lysine, TRC

Artikelnummer. 30011017
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011017 5 mg
30010292 1 mg
30008730 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011017 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1800755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5746-04-3
Molekylær formel C8 H16 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 204.22
Synonym L-Lysine, N6-(carboxymethyl)-, Lysine, N6-(carboxymethyl)-, L- (8CI), N6-(Carboxymethyl)-L-lysine, N6-(Carboxymethyl)lysine, Nε-(Carboxymethyl)lysine, ε-(Carboxymethyl)lysine
IUPAC navn (2S)-2-amino-6-(carboxymethylamino)hexanoic acid
SMIL N[C@@H](CCCCNCC(=O)O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ne-(1-Carboxymethyl)-L-lysine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H16N2O4/c9-6(8(13)14)3-1-2-4-10-5-7(11)12/h6,10H,1-5,9H2,(H,11,12)(H,13,14)/t6-/m0/s1
Mængde 5 mg
Formel vægt 204.111
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.