Få mere at vide
NEpsilon-(1-Carboxymethyl)-L-lysine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ne-(1-Carboxymethyl)-L-lysine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4/c9-6(8(13)14)3-1-2-4-10-5-7(11)12/h6,10H,1-5,9H2,(H,11,12)(H,13,14)/t6-/m0/s1 |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 204.111 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |