Få mere at vide
NEpsilon-(1-Carboxymethyl)-L-lysine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neta-(1-Carboxymethyl)-L-lysine-d4 |
| CAS | 936233-18-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8H12D4N2O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Amino-6-(carboxymethylamino)hexanoic Acid-d4, N6-(Carboxymethyl)lysine-d4, N6-(Carboxymethyl)-L-lysine-d4, CML-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4/c9-6(8(13)14)3-1-2-4-10-5-7(11)12/h6,10H,1-5,9H2,(H,11,12)(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D2,2D2 |
| SMIL | N[C@H](C(O)=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])CNCC(O)=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-6-(carboxymethylamino)-4,4,5,5-tetradeuteriohexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.25 |
| Vis mere |