Få mere at vide
NEpsilon-(1-Carboxyethyl)-L-lysine(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nepsilon-(1-Carboxyethyl)-L-lysine(Mixture of Diastereomers) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 218.1267 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |