Få mere at vide
Novus Biologicals™ Nephronophthisis Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1575.00 DKK - 3770.00 DKK
Tekniske data
Antigen Nephronophthisis
Fortynding Western Blot : 2-10 μg/mL, Immunoprecipitation : 10-20 μg/mL
Applikationer Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30066860
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-30792-250ug
250 μg
3770.00 DKK
250µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30066783
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-30792-50ug
50 μg
1575.00 DKK
50µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Nephronophthisis Polyclonal antibody specifically detects Nephronophthisis in Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
Nephronophthisis
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Signal Transduction
Phosphate buffered saline
4867
IgG
Ammonium sulfate precipitation
Western Blot : 2-10 μg/mL, Immunoprecipitation : 10-20 μg/mL
Polyclonal
Purified
RUO
Mouse
FLJ97602, JBTS4NPH1Juvenile nephronophthisis 1 protein, nephrocystin 1, nephrocystin-1, nephronophthisis 1 (juvenile), SLSN1
Recombinant protein corresponding to the amino acid 612-691 of the C terminus region and having a molecular weight of 90 kD
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater