Få mere at vide
R&D Systems™ Nephronophthisis 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18327998 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18327998 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18327998 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. H00004867T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Forskningskategori Cell Biology, Signal Transduction
Mål Nephronophthisis
Synonym FLJ97602, JBTS4NPH1Juvenile nephronophthisis 1 protein, nephrocystin 1, nephrocystin-1, nephronophthisis 1 (juvenile), SLSN1
Gen symbol NPHP1