Få mere at vide
Novus Biologicals™ Nephronophthisis 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18319198 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. 18319198
Brand: Novus Biologicals™ H00004867T02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cell Biology, Signal Transduction
Mål Nephronophthisis
Synonym FLJ97602, JBTS4NPH1Juvenile nephronophthisis 1 protein, nephrocystin 1, nephrocystin-1, nephronophthisis 1 (juvenile), SLSN1
Gen symbol NPHP1