Få mere at vide
Novus Biologicals™ Nephronophthisis 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology, Signal Transduction |
| Mål | Nephronophthisis |
| Synonym | FLJ97602, JBTS4NPH1Juvenile nephronophthisis 1 protein, nephrocystin 1, nephrocystin-1, nephronophthisis 1 (juvenile), SLSN1 |
| Gen symbol | NPHP1 |