Få mere at vide
Nepafenac, TRC
Artikelnummer. 30475755
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30475755 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30475755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN390080500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nepafenac
CAS 78281-72-8
Molekylær formel C15 H14 N2 O2
Mængde 500 mg
Synonym Benzeneacetamide','2-amino-3-benzoyl-, 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetamide, AHR 9434, AL 6515, Nepafenac, Nevanac
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O2/c16-13(18)9-11-7-4-8-12(14(11)17)15(19)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9,17H2,(H2,16,18)
SMIL NC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccccc2)c1N
IUPAC navn 2-(2-amino-3-benzoylphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 254.28
Formel vægt 254.1055