Få mere at vide
Nepafenac-d5, MedChemExpress
Beskrivelse
Nepafenac D5 (AHR-9434 D5) is the deuterium labeled Nepafenac, which is a selective COX-2 inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nepafenac-d5 |
| CAS | 1246814-53-8 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylær formel | C15H9D5N2O2 |
| Farve | Yellow |
| Synonym | AHR-9434-d5 AL-6515-d5 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (385.64 mM) |
| SMIL | O=C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])C2=CC=CC(CC(N)=O)=C2N |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.31 |
| Vis mere |