Få mere at vide
Ansell Edmont™ Neox™ Sorte Neopren Immersion Handsker
Artikelnummer. 12629801 Shop alle Ansell produkter
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12629801
Brand: Ansell Edmont™ 9928100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter mod en lang række olier, syrer, ætsende stoffer, alkoholer og mange opløsningsmidler. Komfortabel anatomisk handskeform følger håndens konturer i hvile. Forbedrer fingerfærdigheden og reducerer håndtræthed.
  • Topkvalitets neoprenbelægning.
  • God modstandsdygtighed over for alle mekaniske farer.
  • Speciel Hi-Lo-isoleret kappe med quiltet bomuldsfor, til brug i både varme og kolde temperaturer.
  • Tillader intermitterende håndtering i varme væsker op til 180 °C og håndtering i kolde temperaturer ned til -25 °C
  • Komfortabel anatomisk handskeform følger håndens konturer i hvile.
  • Forbedrer fingerfærdigheden og reducerer håndtræthed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Neopren
Certificeringer/compliance Standard KATEGORI III, EN 374, EN 388 : 3121, ANSI , FDA 21 CFR 177.2600
Manchet materiale Neopren
Belægningsmateriale Neopren
Brug af laboratorium/renrum Ja
Produkttype Nedsænkningshandsker
Stil 09-928
Temperatur (metrisk) Maks 180 °C
Handske manchet stil Handske
Foring Bomuldstrøje
Palm Type Fuldt belagt-palme
Mængde 1 par
Modstandsdygtig overfor Fremragende bredspektrede kemikalier
Serie 09-928