Få mere at vide
Ansell Edmont™ Neox™ 09-924 Series Sort Neopren Immersion Handsker
Shop alle Ansell produkter
:
Størrelse 10
Beskrivelse
- Topkvalitets neoprenbelægning.
- God modstandsdygtighed over for alle mekaniske farer.
- Komfortabel anatomisk handskeform, som følger håndens konturer i hvile.
- Forbedrer fingerfærdigheden og reducerer håndtræthed.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Neopren |
| Certificeringer/compliance | Standard KATEGORI III, EN 374, EN 388 : 3121, ANSI , FDA 21 CFR 177.2600 |
| Manchet materiale | Neopren |
| Belægningsmateriale | Neopren |
| Farve | Black |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Specific |
| Brug af laboratorium/renrum | Ja |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Neoprene |
| Vis mere |