Få mere at vide
Ansell Edmont™ Scorpio™ 09-430 Kemikaliehandsker i neopren
Artikelnummer. 15650904 Shop alle Ansell produkter
:
Størrelse 10
Artikelnummer. 15650904
Brand: Ansell Edmont™ 9430100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver optimalt forsvar op til skulderen. Ansell Edmont™ Scorpio™ 09-430 Kemikaliehandsker i neopren har en behagelig anatomisk form og giver fremragende kemisk/mekanisk beskyttelse.
I miljøer, hvor mekaniske risici kombineres med kemisk eksponering, giver den robuste 09-430 serie af neoprenhandsker et optimalt forsvar for hele armen.
  • Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker
  • Topkvalitets neoprenbelægning
  • Bomuld Jersey liner
  • Beskytter mod en bred vifte af olier, syrer, ætsende stoffer, alkoholer og mange opløsningsmidler
  • God modstandsdygtighed over for alle mekaniske farer
  • Speciel Hi-Lo-isoleret kappe med quiltet bomuldsfor, til brug i både varme og kolde temperaturer
  • Tillader intermitterende håndtering i varme væsker op til 180 °C og håndtering i kolde temperaturer ned til -25 °C
  • Forbedrer fingerfærdigheden og reducerer håndtræthed
  • Certificeret FDA21 CFR 177-2600
Ansøgninger :
  • Ekstrudering, bukning og stansning af former
  • Fremstilling af metaldele, glasplader
  • Støberidrift
  • Håndtering af materialer med skarpe eller ru kanter
  • Behandling af plader, spoler, rør
  • Uventede lækager spild eller andre udslip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 , EN 388:2006 og EN 374:2003 : 3121, ANSI , FDA 21 CFR 177.2600
Klassifikation Standard KATEGORI III
Belægningsmateriale Neoprene
Farve Sort
Udvendig finish Glat
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 10
Sterilitet Ikke steril
Temperatur (metrisk) Maks 180 °C
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuldsjersey
Foring Bomuldstrøje
Emballagetype 12 par i en karton
Palm Type Fuldt belagt-palme
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Fremragende bredspektrede kemikalier: olier, syrer, ætsende stoffer, alkoholer og mange opløsningsmidler
Serie Skorpionen 09-430
Længde (engelsk) 31 tommer
Længde (metrisk) 800 mm