Få mere at vide
Ansell™ NeoTouch™ 25-101 Series lysegrønne neoprenhandsker
Artikelnummer. p-8005318 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11781573
Brand: Ansell™ 25101100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en latexfri formulering, NeoTouch™ handsker er egnede til forebyggelse af type I allergier. Fordi de er pulverfri, begrænser de også risikoen for dermatitis for bæreren. De giver fremragende modstandsdygtighed over for syrer, baser og alkoholer.
  • Polyurethan indvendig belægning for nem påføring
  • Teksturerede fingerspidser giver et sikkert greb
  • Perlemanchet for sikkert hold
  • Grøn farve
  • Meget modstandsdygtig over for syrer, baser og alkoholer
  • God modstandsdygtighed over for kemisk stænk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industrial
Farve Grøn
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Yes
Materiale Neopren
Produkttype Handsker
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 0.0051 in.
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Handske manchet stil Perler/rullet
Liner materiale Polymer
Mængde 100 par
Modstandsdygtig overfor Syrer, baser og alkoholer
Serie 25-101
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 250 mm