Beskrivelse
- Polyurethan indvendig belægning for nem påføring
- Teksturerede fingerspidser giver et sikkert greb
- Perlemanchet for sikkert hold
- Grøn farve
- Meget modstandsdygtig over for syrer, baser og alkoholer
- God modstandsdygtighed over for kemisk stænk
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Industri |
| Farve | Grøn |
| Brug af laboratorium/renrum | Ja |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Neopren |
| Produkttype | Neoprenhandsker |
| Størrelse | 10 |
| Tykkelse (engelsk) | 0,0051 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 0.13 mm |
| Handske manchet stil | Perler/rullet |
| Vis mere |