Få mere at vide
Ansell™ NeoTouch™ 25-101 Series lysegrønne neoprenhandsker
Artikelnummer. 11771573 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11771573 9 Pakke med 100
11781573 10 Pakke med 100
11761573 8 Pakke med 100
11722125 7 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11771573 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 25101090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.20 DKK
    160.37 DKK / Pakke med 100
    Spare 95.83 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Med en latexfri formulering, NeoTouch™ handsker er egnede til forebyggelse af type I allergier. Fordi de er pulverfri, begrænser de også risikoen for dermatitis for bæreren. De giver fremragende modstandsdygtighed over for syrer, baser og alkoholer.
  • Polyurethan indvendig belægning for nem påføring
  • Teksturerede fingerspidser giver et sikkert greb
  • Perlemanchet for sikkert hold
  • Grøn farve
  • Meget modstandsdygtig over for syrer, baser og alkoholer
  • God modstandsdygtighed over for kemisk stænk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industri
Farve Grøn
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Produkttype Neoprenhandsker
Størrelse 9
Tykkelse (engelsk) 0,0051 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Handske manchet stil Perler/rullet
Liner materiale Polymer
Mængde 100 par
Modstandsdygtig overfor Syrer, baser og alkoholer
Serie 25-101
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 240 mm