Få mere at vide
Ansell™ Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handsker
Artikelnummer. 12660822 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12660822
Brand: Ansell™ 29500080BP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug under kolde forhold - neopren bevarer sin fremragende elasticitet selv ved lave temperaturer. Ansell Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handsker beskytter mod en lang række syrer, ætsende stoffer, alkoholer og mange opløsningsmidler.
Ideel til brug under kolde forhold - neopren bevarer sin fremragende elasticitet selv ved lave temperaturer. Ansell Edmont™ Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handsker beskytter mod en lang række syrer, ætsende stoffer, alkoholer og mange opløsningsmidler.
  • Blød, behagelig og absorberende
  • Tilbyder overlegen fleksibilitet
  • Indeholder naturgummi
  • Meget mindre trættende for hænderne end andre kraftige handsker
  • Flockforet i ren bomuld
  • Anvendelser omfatter landbrug, kemisk industri, olie- og benzinraffinering, rengøring og vedligeholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Gummi latex
Manchet materiale Neopren
Applikationer Industrial
Farve Sort
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri No
Materiale Neopren (manchet), Bomuld flocking (liner), Gummi latex (bagside)
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 8
Tykkelse (engelsk) 0.7 mil
Tykkelse (metrisk) 0.75 mm
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Lige
Liner materiale Bomuld flocking
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Syrer, ætsende stoffer, alkoholer og mange opløsningsmidler
Serie 29-500