Få mere at vide
Ansell™ Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handsker
Product Code. 12475170 Shop All Ansell Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Størrelse:
7
8
9
10
11
missing translation for 'unitSize'
12 par
Product Code. 12475170
missing translation for 'mfr': Ansell™ 29500110BP
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideel til brug under kolde forhold - neopren bevarer sin fremragende elasticitet selv ved lave temperaturer. Ansell Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handsker beskytter mod en lang række syrer, ætsende stoffer, alkoholer og mange opløsningsmidler.
Ideel til brug under kolde forhold - neopren bevarer sin fremragende elasticitet selv ved lave temperaturer. Ansell Edmont™ Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handsker beskytter mod en lang række syrer, ætsende stoffer, alkoholer og mange opløsningsmidler.
  • Blød, behagelig og absorberende
  • Tilbyder overlegen fleksibilitet
  • Indeholder naturgummi
  • Meget mindre trættende for hænderne end andre kraftige handsker
  • Flockforet i ren bomuld
  • Anvendelser omfatter landbrug, kemisk industri, olie- og benzinraffinering, rengøring og vedligeholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale bagpå Gummi latex
Manchet materiale Neopren
Applikationer Industrial
Farve Black
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri No
Materiale Neoprene Blend
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 11
Tykkelse (engelsk) 0.7 mil
Tykkelse (metrisk) 0.75 mm
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Lige
Liner materiale Bomuld flocking
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Syrer, ætsende stoffer, alkoholer og mange opløsningsmidler
Serie 29-500