Få mere at vide
Ansell™ Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
Ideel til brug under kolde forhold - neopren bevarer sin fremragende elasticitet selv ved lave temperaturer. Ansell Edmont™ Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handsker beskytter mod en lang række syrer, ætsende stoffer, alkoholer og mange opløsningsmidler.
- Blød, behagelig og absorberende
- Tilbyder overlegen fleksibilitet
- Indeholder naturgummi
- Meget mindre trættende for hænderne end andre kraftige handsker
- Flockforet i ren bomuld
- Anvendelser omfatter landbrug, kemisk industri, olie- og benzinraffinering, rengøring og vedligeholdelse
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Gummi latex |
| Manchet materiale | Neopren |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Sort |
| Brug af laboratorium/renrum | Ja |
| Latex fri | No |
| Materiale | Neopren (manchet), Bomuld flocking (liner), Gummi latex (bagside) |
| Produkttype | Nedsænkningshandsker |
| Størrelse | 9 |
| Tykkelse (engelsk) | 0.7 mil |
| Vis mere |