Få mere at vide
Ansell™ Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handsker
Artikelnummer. 11787583 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11787583 10 12 par
12475170 11 12 par
11767593 7 12 par
12455170 9 12 par
12660822 8 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11787583 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 29500100BP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug under kolde forhold - neopren bevarer sin fremragende elasticitet selv ved lave temperaturer. Ansell Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handsker beskytter mod en lang række syrer, ætsende stoffer, alkoholer og mange opløsningsmidler.
Ideel til brug under kolde forhold - neopren bevarer sin fremragende elasticitet selv ved lave temperaturer. Ansell Edmont™ Neotop™ 29-500 Series Neopren Immersion Handsker beskytter mod en lang række syrer, ætsende stoffer, alkoholer og mange opløsningsmidler.
  • Blød, behagelig og absorberende
  • Tilbyder overlegen fleksibilitet
  • Indeholder naturgummi
  • Meget mindre trættende for hænderne end andre kraftige handsker
  • Flockforet i ren bomuld
  • Anvendelser omfatter landbrug, kemisk industri, olie- og benzinraffinering, rengøring og vedligeholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Gummi latex
Manchet materiale Neopren
Applikationer Industrial
Farve Sort
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri No
Materiale Neopren (manchet), Bomuld flocking (liner), Gummi latex (bagside)
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 10
Tykkelse (metrisk) 0.75 mm
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Lige
Liner materiale Bomuld flocking
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Syrer, ætsende stoffer, alkoholer og mange opløsningsmidler
Serie 29-500