missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Neotame, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neotame |
| CAS | 165450-17-9 |
| Molekylær formel | C20 H30 N2 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | L-Phenylalanine','N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl-','2-methyl ester, L-Phenylalanine','N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-','1-methyl ester, E 961, L,L-Neotame, Mirasee, Mirasee 200, Neotame |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30N2O5/c1-20(2,3)10-11-21-15(13-17(23)24)18(25)22-16(19(26)27-4)12-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15-16,21H,10-13H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NCCC(C)(C)C |
| IUPAC navn | (3S)-3-(3,3-dimethylbutylamino)-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.46 |
| Formel vægt | 378.2155 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?