missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Neotame, TRC

Artikelnummer. 30474276
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474276 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474276 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3900601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Neotame
CAS 165450-17-9
Molekylær formel C20 H30 N2 O5
Mængde 1 g
Synonym L-Phenylalanine','N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl-','2-methyl ester, L-Phenylalanine','N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-','1-methyl ester, E 961, L,L-Neotame, Mirasee, Mirasee 200, Neotame
InChI formel InChI=1S/C20H30N2O5/c1-20(2,3)10-11-21-15(13-17(23)24)18(25)22-16(19(26)27-4)12-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15-16,21H,10-13H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NCCC(C)(C)C
IUPAC navn (3S)-3-(3,3-dimethylbutylamino)-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 378.46
Formel vægt 378.2155
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.