missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Neotame, TRC

Artikelnummer. 30472537
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472537 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN39006050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Neotame
CAS 165450-17-9
Molekylær formel C20 H30 N2 O5
Mængde 50 mg
Synonym L-Phenylalanine','N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl-','2-methyl ester, L-Phenylalanine','N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-','1-methyl ester, E 961, L,L-Neotame, Mirasee, Mirasee 200, Neotame
InChI formel InChI=1S/C20H30N2O5/c1-20(2,3)10-11-21-15(13-17(23)24)18(25)22-16(19(26)27-4)12-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15-16,21H,10-13H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NCCC(C)(C)C
IUPAC navn (3S)-3-(3,3-dimethylbutylamino)-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 378.46
Formel vægt 378.2155
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.