Få mere at vide
Neotame 1000 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315874
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315874 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315874 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15501000WA1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neotame
CAS 165450-17-9
Analyt- eller komponentnavne Neotame
Forsendelsestilstand +4°C
Molekylær formel C20 H30 N2 O5
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym L-Phenylalanine, N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl-, 2-methyl ester, L-Phenylalanine, N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-, 1-methyl ester, E 961, L,L-Neotame, Mirasee, Mirasee 200, Neotame
InChI formel InChI=1S/C20H30N2O5/c1-20(2,3)10-11-21-15(13-17(23)24)18(25)22-16(19(26)27-4)12-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15-16,21H,10-13H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NCCC(C)(C)C
IUPAC navn (3S)-3-(3,3-dimethylbutylamino)-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 378.46
Mængde 1 ml
Formel vægt 378.2155 g/mol