Få mere at vide
Neostigmine Metilsulfate, Mikromol™
Artikelnummer. 18041230
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18041230 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18041230 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0857.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Neostigmine Metilsulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neostigmine Methyl Sulfate
CAS 51-60-5
Analyt- eller komponentnavne Neostigmine Methyl Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H19 N2 O2 . C H3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Neostigmine metilsulfate, 3-[(Dimethylcarbamoyl)oxy]-N,N,N-trimethylanilinium methyl sulfate
InChI formel InChI=1S/C12H19N2O2.CH4O4S/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;1-5-6(2,3)4/h6-9H,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
SMIL COS(=O)(=O)[O-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
IUPAC navn [3-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl]-trimethylazanium;methyl sulfate
Molekylvægt (g/mol) 334.39
Mængde 250 mg
Formel vægt 334.1199 g/mol