Få mere at vide
Neostigmine Metilsulfate, Mikromol™
Beskrivelse
Neostigmine Metilsulfate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neostigmine Methyl Sulfate |
| CAS | 51-60-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Neostigmine Methyl Sulfate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H19 N2 O2 . C H3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Neostigmine metilsulfate, 3-[(Dimethylcarbamoyl)oxy]-N,N,N-trimethylanilinium methyl sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N2O2.CH4O4S/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;1-5-6(2,3)4/h6-9H,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMIL | COS(=O)(=O)[O-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | [3-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl]-trimethylazanium;methyl sulfate |
| Vis mere |