Få mere at vide
Neostigmine Metilsulfate, LoGiCal
Artikelnummer. 30459885
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459885 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459885 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0857.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neostigmine Methyl Sulfate
CAS 51-60-5
Analyt- eller komponentnavne Neostigmine Methyl Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H19 N2 O2 . C H3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Neostigmine metilsulfate, 3-[(Dimethylcarbamoyl)oxy]-N,N,N-trimethylanilinium methyl sulfate
InChI formel InChI=1S/C12H19N2O2.CH4O4S/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;1-5-6(2,3)4/h6-9H,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Løsningstype Neat
SMIL COS(=O)(=O)[O-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
IUPAC navn [3-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl]-trimethylazanium;methyl sulfate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 334.39
Mængde 10 mg
Formel vægt 334.1199 g/mol