Få mere at vide
Neostigmin Bromid, TRC
Artikelnummer. 30477101
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30477101 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30477101 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN39001025MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neostigmine Bromide
CAS 114-80-7
Molekylær formel C12 H19 N2 O2 . Br
Mængde 25 mg
Synonym Benzenaminium','3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-','bromide, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide','dimethylcarbamate, Ammonium','(m-hydroxyphenyl)trimethyl-','bromide','dimethylcarbamate, Benzenaminium','3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-','bromide, Neostigmine bromide, Carbamic acid','dimethyl-','ester with (m-hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, (3-Dimethylcarbamoyloxyphenyl)trimethylammonium bromide, Eustigmin bromide, Kirkstigmine bromide, Neoeserine bromide, Neoesserin, Philostigmin bromide, Prostigmin bromide, Prostigmine bromide, Stigmanol bromide, Stigmosan bromide, Syntostigmin (tablet), Syntostigmin bromide, Vagostigmine bromide
InChI formel InChI=1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
IUPAC navn [3-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl]-trimethylazanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 303.2
Formel vægt 302.063