Få mere at vide
Neostigmin Bromid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460830
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460830 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460830 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1568.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neostigmine Bromide
CAS 114-80-7
Analyt- eller komponentnavne Neostigmine Bromide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H19 N2 O2 . Br
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, bromide, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, dimethylcarbamate, Ammonium, (m-hydroxyphenyl)trimethyl-, bromide, dimethylcarbamate, Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, bromide, Neostigmine bromide, Carbamic acid, dimethyl-, ester with (m-hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, (3-Dimethylcarbamoyloxyphenyl)trimethylammonium bromide, Eustigmin bromide, Kirkstigmine bromide, Neoeserine bromide, Neoesserin, Philostigmin bromide, Prostigmin bromide, Prostigmine bromide, Stigmanol bromide, Stigmosan bromide, Syntostigmin (tablet), Syntostigmin bromide, Vagostigmine bromide
InChI formel InChI=1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Løsningstype Fedt
SMIL [Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
IUPAC navn [3-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl]-trimethylazanium; Bromid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 303.2
Mængde 10 mg
Formel vægt 302,063 g/mol