missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Neosolaniol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neosolaniol |
| CAS | 36519-25-2 |
| Molekylær formel | C19 H26 O8 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | NSC 197212, Neosolaniol, Neozolaniol, Solaniol, Solaniol (sesquiterpene) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O8/c1-9-5-13-18(6-12(9)22,7-24-10(2)20)17(4)15(26-11(3)21)14(23)16(27-13)19(17)8-25-19/h5,12-16,22-23H,6-8H2,1-4H3/t12-,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19?/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@]12C[C@H](O)C(=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](OC(=O)C)[C@@]2(C)C34CO4)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.4 |
| Formel vægt | 382.1628 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?