Få mere at vide
Neoseptin 3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490439
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490439 10 mg -
16414106 25 mg -
16402648 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16490439 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00435
MedChemExpress Neoseptin 3 is a Toll-like receptor 4/myeloid differentiation factor 2 (mTLR4/MD-2) agonist with an EC50 of 18.5 μM.
Neoseptin 3 is a Toll-like receptor 4/myeloid differentiation factor 2 (mTLR4/MD-2) agonist with an EC50 of 18.5 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neoseptin 3
CAS 1622863-21-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H34N2O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.71 mM)
SMIL CC(C)(C)OC([C@H](CCC1=CC=CC=C1)NC(C2=CC(CCC3=CC=C(O)C=C3)=C(N)C=C2)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 474.59
Formel vægt 474.59
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease