Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neosel
Artikelnummer. 11758393
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11758393 5 kg Hver
1 options
Artikelnummer. 11758393 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 600012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 DKK
    90.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.08 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Neosel - Regenerationssalt er specielt formuleret til at opnå en saltlage. Til professionelle og husholdningsopvaskemaskiner.
  • Regenereringssalt
  • Neosel anvendes til opvaskemaskine og vaskedesinfektion med integreret blødgøringsmiddel
  • Meget høj renhed
  • Mekanisk komprimeret
  • Granulometri 1 til 3 mm
  • Omkrystallisation natriumchlorid opnået ved inddampning under vakuum
Tekniske data
Produkttype Regenereringssalt
Form Krystallinsk
Sterilitet Ikke steril
Sammensætning Natriumchlorid
Beholdertype Spand
Tæthed 1.100 - 1.300 kg/m 3
Oversigt 150 x 230 mm
Volumen (metrisk) 5 kg