Få mere at vide
Neopterin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16400489
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16400489 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16400489 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW040055
MedChemExpress Neopterin (D-(+)-Neopterin), a catabolic product of guanosine triphosphate (GTM), serves as a marker of cellular immune system activation.
Neopterin (D-(+)-Neopterin), a catabolic product of guanosine triphosphate (GTM), serves as a marker of cellular immune system activation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neopterin
CAS 2009-64-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H11N5O4
Mængde 10 mg
Synonym D-(+)-Neopterin D-erythro-Neopterin
Opløselighedsinformation DMSO : 6.25 mg/mL (24.68 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C2C(N=CC([C@H](O)[C@H](O)CO)=N2)=NC(N)=N1
Molekylvægt (g/mol) 253.21
Formel vægt 253.21
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation