Få mere at vide
Fisherbrand™ Neopren rør
Artikelnummer. p-8011946 Shop alle Fisherbrand produkter
Oversigt:
10 x 12 mm
10 x 24 mm
12,5 x 17 mm
12,5 x 29,5 mm
25 x 31,5 mm
3 x 4,5 mm
3 x 9 mm
5 x 13 mm
5 x 8 mm
6,5 x 1,5 mm
6,5 x 10 mm
8 x 10 mm
8 x 20 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. 11885492
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i flowledninger til væsker og gasser i en række applikationer.
  • Modstandsdygtig over for varme, ozon, petroleumsolier og kulbrinteopløsningsmidler
  • Temperaturområde: -30 °C til 100 °C
Tekniske data
Oversigt 10 x 12 mm
Materiale Neopren
Samlet længde (metrisk) 10 m