Få mere at vide
Fisherbrand™ Neopren rør
Shop alle Fisherbrand produkter
Oversigt:
10 x 12 mm
10 x 24 mm
12,5 x 17 mm
12,5 x 29,5 mm
25 x 31,5 mm
3 x 4,5 mm
3 x 9 mm
5 x 13 mm
5 x 8 mm
6,5 x 1,5 mm
6,5 x 10 mm
8 x 10 mm
8 x 20 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 10 x 12 mm |
| Materiale | Neopren |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |