Få mere at vide
Fisherbrand™ Propper i massiv neopren
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) bund:
5 mm
8 mm
15 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
Diameter (metrisk) Top:
7 mm
10,5 mm
18 mm
24,5 mm
26,5 mm
33 mm
36 mm
40,5 mm
42,5 mm
47 mm
51 mm
Højde (metrisk):
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5 mm
42 mm
Stopper nummer:
5
8
15
21
23
29
31
35
37
41
45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 38,5 mm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Farve | Grå |
| Diameter (metrisk) bund | 37 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 42,5 mm |
| Materiale | Neopren |
| Produkttype | Solid prop |
| Stopper nummer | 37 |