Få mere at vide
Fisherbrand™ Propper i massiv neopren
Artikelnummer. 11517103 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
5 mm
8 mm
15 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
Diameter (metrisk) Top:
7 mm
10,5 mm
18 mm
24,5 mm
26,5 mm
33 mm
36 mm
40,5 mm
42,5 mm
47 mm
51 mm
Højde (metrisk):
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5 mm
42 mm
Stopper nummer:
5
8
15
21
23
29
31
35
37
41
45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) bund Diameter (metrisk) Top Højde (metrisk) Stopper nummer unitSize
11517103 23 mm 26,5 mm 28 mm 23 Pakke med 10
11587103 37 mm 42,5 mm 38,5 mm 37 Pakke med 5
11577093 15 mm 18 mm 24 mm 15 Pakke med 20
11557103 31 mm 36 mm 35 mm 31 Pakke med 5
11577103 35 mm 40,5 mm 38,5 mm 35 Pakke med 5
11507113 41 mm 47 mm 42 mm 41 Pakke med 2
11597083 5 mm 7 mm 16 mm 5 Pakke med 20
11527113 45 mm 51 mm 42 mm 45 Pakke med 2
11527093 8 mm 10,5 mm 20 mm 8 Pakke med 20
11507103 21 mm 24,5 mm 28 mm 21 Pakke med 10
11547103 29 mm 33 mm 32 mm 29 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11517103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver modstand mod varme, ozon og petroleumsbaserede olier.
  • Bedre modstandsdygtighed over for varme, ozon og petroleumsbaserede olier end rød gummi
  • Mindre velegnet til lavtemperaturbrug
  • Driftstemperaturområde -30 C °til 100 °C
Tekniske data
Højde (metrisk) 28 mm
Mængde 10/Pk.
Farve Grå
Diameter (metrisk) bund 23 mm
Diameter (metrisk) Top 26,5 mm
Materiale Neopren
Produkttype Solid prop
Stopper nummer 23